2,3-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51920-25G OR51920-100G
APOSOR51920-25GEA 67.2 EUR
APOSOR51920-25G APOSOR51920-100G
2,3-Dihydroxybenzaldehyde 98%
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₆O₃
Smeltpunt: 104…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003324
CAS nummer: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1