3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51926-1G OR51926-5G
APOSOR51926-1GEA 43.3 EUR
APOSOR51926-1G APOSOR51926-5G
3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde 98%
3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₅ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234659
CAS nummer: 1829-33-0