3-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5193-1G OR5193-25G OR5193-5G
APOSOR5193-1GEA 22 EUR
APOSOR5193-1G APOSOR5193-25G APOSOR5193-5G
3-Chloro-4-nitrobenzoic acid
3-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClNO₄
Smeltpunt: 178…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01632172
CAS nummer: 39608-47-4