5-Aminopentan-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR51934-250G OR51934-25G OR51934-5G OR51934-100G
APOSOR51934-250GEA 0 EUR
APOSOR51934-250G APOSOR51934-25G APOSOR51934-5G APOSOR51934-100G
5-Aminopentan-1-ol 97%
5-Aminopentan-1-ol
Formule: C₅H₁₃NO
Kookpunt: 120…122 °C/15,75mmHg
Smeltpunt: 33…35 °C
Dichtheid: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008237
CAS nummer: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN: 3259
ADR: 8,III