2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51938-25G OR51938-5G
APOSOR51938-25GEA 0 EUR
APOSOR51938-25G APOSOR51938-5G
2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine 98%
2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine
Formule: C₉H₅Cl₂N₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00047340
CAS nummer: 1700-02-3