4-Bromobenzophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51939-100G OR51939-25G OR51939-500G
APOSOR51939-100GEA 0 EUR
APOSOR51939-100G APOSOR51939-25G APOSOR51939-500G
4-Bromobenzophenone 98%
4-Bromobenzophenone
Formule: C₁₃H₉BrO
Kookpunt: 350 °C
Smeltpunt: 79…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000103
CAS nummer: 90-90-4
EINECS: 202-024-9