2-Piperidone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5194-100G OR5194-25G OR5194-500G
APOSOR5194-100GEA 57 EUR
APOSOR5194-100G APOSOR5194-25G APOSOR5194-500G
2-Piperidone 97%
2-Piperidone
Formule: C₅H₉NO
Kookpunt: 256 °C
Smeltpunt: 38…40 °C
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006037
CAS nummer: 675-20-7