2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51956-100G OR51956-500G OR51956-1KG
APOSOR51956-100GEA 23.4 EUR
APOSOR51956-100G APOSOR51956-500G APOSOR51956-1KG
2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene 97%
2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene
Formule: C₅₄H₇₈O₃
Smeltpunt: 248…250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026284
CAS nummer: 1709-70-2
EINECS: 216-971-0