3-Bromobenzyl mercaptan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: m-Bromotoluene-α-thiol
OR51962-1G OR51962-5G
APOSOR51962-1GEA 26.3 EUR
APOSOR51962-1G APOSOR51962-5G
3-Bromobenzyl mercaptan
3-Bromobenzyl mercaptan
Formule: C₇H₇BrS
MW: 203.1
Vlampunt: 120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06798010
CAS nummer: 886497-84-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III