4-Bromobenzyl mercaptan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51963-1G OR51963-5G
APOSOR51963-1GEA 32.2 EUR
APOSOR51963-1G APOSOR51963-5G
4-Bromobenzyl mercaptan
4-Bromobenzyl mercaptan
Formule: C₇H₇BrS
Smeltpunt: 26…30 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03701566
CAS nummer: 19552-10-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III