5-Methylpyridine-2-sulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51972-25G OR51972-5G
APOSOR51972-25GEA 256 EUR
APOSOR51972-25G APOSOR51972-5G
5-Methylpyridine-2-sulphonamide 97%
5-Methylpyridine-2-sulphonamide
Formule: C₆H₈N₂O₂S
Smeltpunt: 127…132 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00661363
CAS nummer: 65938-77-4