2-Bromo-5-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51974-1G OR51974-25G OR51974-5G
APOSOR51974-1GEA 22 EUR
APOSOR51974-1G APOSOR51974-25G APOSOR51974-5G
2-Bromo-5-nitrophenol
2-Bromo-5-nitrophenol
Formule: C₆H₄BrNO₃
Smeltpunt: 116…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466299
CAS nummer: 52427-05-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III