Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51975-100G OR51975-25G OR51975-5G
APOSOR51975-100GEA 1870 EUR
APOSOR51975-100G APOSOR51975-25G APOSOR51975-5G
Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate 97+%
Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10698571
CAS nummer: 129477-21-0