Methyl-3-bromoisonicotinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51979-100G OR51979-25G OR51979-5G
APOSOR51979-100GEA 243 EUR
APOSOR51979-100G APOSOR51979-25G APOSOR51979-5G
Methyl-3-bromoisonicotinate 98%
Methyl-3-bromoisonicotinate
Formule: C₇H₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788226
CAS nummer: 59786-31-1