tert-Butyl-2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR51986-1G OR51986-250MG OR51986-5G
APOSOR51986-1GEA 139 EUR
APOSOR51986-1G APOSOR51986-250MG APOSOR51986-5G
tert-Butyl-2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate 95%
tert-Butyl-2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate
Formule: C₁₂H₂₀N₂O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11976177
CAS nummer: 1227382-01-5