Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 4'-bromo[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate, Methyl 4'-bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
OR52003-10G OR52003-1G OR52003-5G
APOSOR52003-10GEA 783 EUR
APOSOR52003-10G APOSOR52003-1G APOSOR52003-5G
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate 95%
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₁BrO₂
Smeltpunt: 140…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00496638
CAS nummer: 89901-03-1