Methyl-2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
OR52034-1G OR52034-250MG OR52034-5G
APOSOR52034-1GEA 111 EUR
APOSOR52034-1G APOSOR52034-250MG APOSOR52034-5G
Methyl-2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
Methyl-2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₈H₁₀N₂O₄
MW: 198.1800 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11617311
CAS nummer: 15400-58-5