(6-Methoxypyridin-3-yl)methylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52039-1G OR52039-250MG
APOSOR52039-1GEA 58.4 EUR
APOSOR52039-1G APOSOR52039-250MG
(6-Methoxypyridin-3-yl)methylamine
(6-Methoxypyridin-3-yl)methylamine
Formule: C₇H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06212825
CAS nummer: 262295-96-5