Ethyl-3-aminobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52047-100G OR52047-250G OR52047-500G
APOSOR52047-100GEA 97 EUR
APOSOR52047-100G APOSOR52047-250G APOSOR52047-500G
Ethyl-3-aminobenzoate
Ethyl-3-aminobenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₂
Kookpunt: 172…175 °C/13mmHg
Dichtheid: 1,107 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007794
CAS nummer: 582-33-2
EINECS: 209-482-9