3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52048-1G OR52048-5G
APOSOR52048-1GEA 24.9 EUR
APOSOR52048-1G APOSOR52048-5G
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
MW: 198.02 g/mol
Smeltpunt: 118…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11042854
CAS nummer: 13073-28-4