6-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52050-1G OR52050-100MG OR52050-250MG OR52050-500MG OR52050-5G
APOSOR52050-1GEA 277 EUR
APOSOR52050-1G APOSOR52050-100MG APOSOR52050-250MG APOSOR52050-500MG APOSOR52050-5G
6-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinamine
6-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinamine
Formule: C₉H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425745
CAS nummer: 92808-19-0