(3-Methyl-2-pyridinyl)methanamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR52052-1G OR52052-250MG OR52052-500MG
APOSOR52052-1GEA 132 EUR
APOSOR52052-1G APOSOR52052-250MG APOSOR52052-500MG
(3-Methyl-2-pyridinyl)methanamine
(3-Methyl-2-pyridinyl)methanamine
Formule: C₇H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116209
CAS nummer: 153936-26-6
UN: 2735
ADR: 8,III