6-(Hydroxymethyl)picolinic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52053-1G OR52053-5G
APOSOR52053-1GEA 138 EUR
APOSOR52053-1G APOSOR52053-5G
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid 95+%
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid
Formule: C₁H₁NO₃
Smeltpunt: 136…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09032021
CAS nummer: 1197-10-0