5-Nitropicolinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52054-25G OR52054-5G
APOSOR52054-25GEA 192 EUR
APOSOR52054-25G APOSOR52054-5G
5-Nitropicolinic acid 98%
5-Nitropicolinic acid
Formule: C₆H₄N₂O₄
Smeltpunt: 208…212 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114182
CAS nummer: 30651-24-2