3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(3-Bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
OR52056-1G OR52056-250MG OR52056-5G
APOSOR52056-1GEA 29.2 EUR
APOSOR52056-1G APOSOR52056-250MG APOSOR52056-5G
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22573042
CAS nummer: 267651-23-0