5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52061-1G OR52061-250MG
APOSOR52061-1GEA 285 EUR
APOSOR52061-1G APOSOR52061-250MG
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09881345
CAS nummer: 1017412-53-1