2-Amino-3-iodophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52073-1G OR52073-5G
APOSOR52073-1GEA 512 EUR
APOSOR52073-1G APOSOR52073-5G
2-Amino-3-iodophenol 98%
2-Amino-3-iodophenol
Formule: C₆H₆INO
Smeltpunt: 137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 443921-86-6