Diethyl iminodiacetate 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52082-250G OR52082-50G OR52082-25G OR52082-100G
APOSOR52082-250GEA 70.2 EUR
APOSOR52082-250G APOSOR52082-50G APOSOR52082-25G APOSOR52082-100G
Diethyl iminodiacetate 90%
Diethyl iminodiacetate
Formule: C₈H₁₅NO₄
Kookpunt: 208 °C
Dichtheid: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041925
CAS nummer: 6290-05-7
EINECS: 228-533-6