3-Amino-4-iodopyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Iodo-3-pyridylamine, 4-Iodopyridin-3-amine, 4-Iodo-pyridin-3-ylamine
OR52091-5G OR52091-25G
APOSOR52091-5GEA 92.1 EUR
APOSOR52091-5G APOSOR52091-25G
3-Amino-4-iodopyridine 95%
3-Amino-4-iodopyridine
Formule: C₅H₅IN₂
Smeltpunt: 58…70 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04971334
CAS nummer: 105752-11-2