Glyoxylic acid monohydrate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
OR52099-100G OR52099-1KG OR52099-500G
APOSOR52099-100GEA 61.4 EUR
APOSOR52099-100G APOSOR52099-1KG APOSOR52099-500G
Glyoxylic acid monohydrate 97%
Glyoxylic acid monohydrate
Formule: C₂H₂O₃·1H₂O
MW: 92.05 g/mol
Kookpunt: 100 °C
Smeltpunt: 49…52 °C
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00127974
CAS nummer: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
UN: 3261
ADR: 8 III