4-Bromobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: p-Bromobenzoyl chloride
OR52101-100G OR52101-250G OR52101-1KG
APOSOR52101-100GEA 64.3 EUR
APOSOR52101-100G APOSOR52101-250G APOSOR52101-1KG
4-Bromobenzoyl chloride 98%
4-Bromobenzoyl chloride
Formule: C₇H₄BrClO
Kookpunt: 174 °C/102mmHg
Smeltpunt: 36…42 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000683
CAS nummer: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN: 3261
ADR: 8,II