imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52104-1G OR52104-250MG
APOSOR52104-1GEA 249 EUR
APOSOR52104-1G APOSOR52104-250MG
imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Formule: C₈H₈N₄O
Smeltpunt: 258…261 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13183226
CAS nummer: 421595-78-0