3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52123-1G OR52123-25G OR52123-5G
APOSOR52123-1GEA 35.1 EUR
APOSOR52123-1G APOSOR52123-25G APOSOR52123-5G
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester 97%
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BO₃
Smeltpunt: 63…67 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11052631
CAS nummer: 287944-16-5