3,4-Dihydroxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52125-100G OR52125-25G OR52125-500G
APOSOR52125-100GEA 96.6 EUR
APOSOR52125-100G APOSOR52125-25G APOSOR52125-500G
3,4-Dihydroxybenzoic acid
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₆O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002509
CAS nummer: 99-50-3
EINECS: 202-760-0