Bromoacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR52127-100G OR52127-25G OR52127-500G
APOSOR52127-100GEA 73 EUR
APOSOR52127-100G APOSOR52127-25G APOSOR52127-500G
Bromoacetonitrile 97%
Bromoacetonitrile
Formule: BrCNCH₂
Kookpunt: 148…150 °C
Dichtheid: 1,722 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001884
CAS nummer: 590-17-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III