2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(But-3-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran
OR52129-25G OR52129-5G
APOSOR52129-25GEA 226 EUR
APOSOR52129-25G APOSOR52129-5G
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Formule: C₉H₁₄O₂
MW: 154.209 g/mol
Kookpunt: 92…95 °C/18mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012352
CAS nummer: 40365-61-5