Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium 2,2'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(ethene-2,1-diyl))dibenzenesulphonate, 4,4'-Bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl Disodium Salt
OR52138-100G OR52138-500G OR52138-1KG
APOSOR52138-100GEA 23.4 EUR
APOSOR52138-100G APOSOR52138-500G APOSOR52138-1KG
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Optical brightener.
Formule: C₂₈H₂₂O₆S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00318874
CAS nummer: 27344-41-8