3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52145-10G OR52145-1G OR52145-5G
APOSOR52145-10GEA 131 EUR
APOSOR52145-10G APOSOR52145-1G APOSOR52145-5G
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100097
CAS nummer: 355134-13-3