2-Methanesulphonylaminobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Methylsulphonamido)benzoic acid
OR52170-1G OR52170-25G OR52170-5G
APOSOR52170-1GEA 23.4 EUR
APOSOR52170-1G APOSOR52170-25G APOSOR52170-5G
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid 97%
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid
Formule: C₈H₉NO₄S
MW: 215.23 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00590092
CAS nummer: 162787-61-3