4-Dodecylbenzenesulphonic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: P-Dodecylbenzenesulphonic acid
OR52171-100G OR52171-5G OR52171-25G
APOSOR52171-100GEA 70.1 EUR
APOSOR52171-100G APOSOR52171-5G APOSOR52171-25G
4-Dodecylbenzenesulphonic acid
4-Dodecylbenzenesulphonic acid
Formule: C₁₈H₃₀O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066677
CAS nummer: 121-65-3
UN: 2586
ADR: 8,III