1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52173-1G OR52173-250MG
APOSOR52173-1GEA 382 EUR
APOSOR52173-1G APOSOR52173-250MG
1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
Formule: C₄H₃NO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD02179513
CAS nummer: 118994-86-8