1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5218-1G OR5218-10G OR5218-5G
APOSOR5218-1GEA 22 EUR
APOSOR5218-1G APOSOR5218-10G APOSOR5218-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
Smeltpunt: 220…225 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464253
CAS nummer: 16034-46-1