Methyl-3-amino-5-chlorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52184-1G OR52184-5G
APOSOR52184-1GEA 89.2 EUR
APOSOR52184-1G APOSOR52184-5G
Methyl-3-amino-5-chlorobenzoate 98%
Methyl-3-amino-5-chlorobenzoate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11053764
CAS nummer: 21961-31-9