(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52197-1G OR52197-25G OR52197-5G
APOSOR52197-1GEA 22 EUR
APOSOR52197-1G APOSOR52197-25G APOSOR52197-5G
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid 95%
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Kookpunt: 164…166 °C/18mmHg
Smeltpunt: 64…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064216
CAS nummer: 26164-26-1
EINECS: 247-492-5