2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5220-1G OR5220-250MG
APOSOR5220-1GEA 479 EUR
APOSOR5220-1G APOSOR5220-250MG
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
Formule: C₅H₂BrClOS
Smeltpunt: 61…62 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09064979
CAS nummer: 197370-13-1
UN: 1759
ADR: 8,III