3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52201-100G OR52201-25G
APOSOR52201-100GEA 163 EUR
APOSOR52201-100G APOSOR52201-25G
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
Smeltpunt: 69…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03427661
CAS nummer: 66909-38-4