3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-2-chloro-6-picoline, 5-Bromo-6-chloro-2-picoline, 5-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
OR52202-10G OR52202-100G
APOSOR52202-10GEA 0 EUR
APOSOR52202-10G APOSOR52202-100G
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine 98%
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206.47 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095218
CAS nummer: 185017-72-5