2-(Benzyloxy)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52207-100G OR52207-500G
APOSOR52207-100GEA 36.6 EUR
APOSOR52207-100G APOSOR52207-500G
2-(Benzyloxy)benzaldehyde 98%
2-(Benzyloxy)benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Kookpunt: 326 °C
Dichtheid: 1,339 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016583
CAS nummer: 5896-17-3