2,4-Dihydroxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52225-1G OR52225-25G OR52225-5G
APOSOR52225-1GEA 24.9 EUR
APOSOR52225-1G APOSOR52225-25G APOSOR52225-5G
2,4-Dihydroxybenzonitrile 98%
2,4-Dihydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₅NO₂
Smeltpunt: 179 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02261931
CAS nummer: 64419-24-5
EINECS: 264-886-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III