3-Nitro-4-quinolinol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Hydroxy-3-nitroquinoline, 3-Nitroquinolin-4-ol
OR52247-25G
OR52247-100G
APOSOR52247-25GEA
77.5
EUR
APOSOR52247-25G
APOSOR52247-100G
3-Nitro-4-quinolinol 98%
3-Nitro-4-quinolinol
Formule:
C₉H₆N₂O₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00277722 CAS nummer: 50332-66-6 |